Learn More
Dextrane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145363
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
CID PubChem 4125253
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran
Couleur Blanc
Note relative au nom Low fraction, For biochemistry
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Cendre 2.0% max.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 60000 to 90000
Formule linéaire C6H10O5
Quantité 500 g
Qualité Biochimie
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 7.0% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 0.22 to 0.27 (1% sol, 37°C)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dextran