Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 754.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9011-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 40,000 |
Numéro MDL | MFCD00081551 |
Clé InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
CID PubChem | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
Nom IUPAC | 4-aminobenzoate d’éthyle |
SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15875118
|
Thermo Scientific
J14489.09 |
10 g | Flacon en plastique |
165.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15885118
|
Thermo Scientific
J14489.18 |
50 g | Flacon en plastique |
498.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15895118
|
Thermo Scientific
J14489.22 |
100 g | Flacon en plastique |
754.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
9011-18-1 | |
40,000 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
4-aminobenzoate d’éthyle |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Spécification
Dextran Sulfate Sodium Salt | |
Poudre | |
MFCD00081551 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzoate d’éthyle | |
2337 | |
40,000- 50,000 |
9011-18-1 | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
CHEBI:116735 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9290000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only