Learn More
Alliage de Devarda, granulaire, BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Devarda's Alloy |
CAS | 8049-11-4 |
Formule moléculaire | Al9Cu10Zn |
Quantité | 500 g |
Synonyme | devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy |
Clé InChI | MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Al].[Cu].[Zn] |
Nom IUPAC | Aluminium ; cuivre ; zinc |
Poids moléculaire (g/mol) | 943.67 |
CID PubChem | 16211762 |