Learn More
Chlorure de desyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.28€ - 308.54€
Identifiants chimiques
CAS 447-31-4
Formule moléculaire C14H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 230.69
Numéro MDL MFCD00000858
Clé InChI RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
CID PubChem 95343
Nom IUPAC 2-chloro-1,2-diphenylethan-1-one
SMILES ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11490407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21778.06
5 g
35.28€
5g
11400417
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21778.14
25 g
109.55€
25g
11410417
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21778.22
100 g
308.54€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
447-31-4
230.69
RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
95343
ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C14H11ClO
MFCD00000858
desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
2-chloro-1,2-diphenylethan-1-one
Spécification
Desyl chloride
64°C to 69°C
MFCD00000858
744474
RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
2-chloro-1,2-diphenylethan-1-one
95343
98%
447-31-4
C14H11ClO
UN3261
desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
230.69
230.69
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P312-P363-P501c
H312+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 207-181-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AM6825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante