Learn More
Periodinane de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
43.82€ - 505.52€
Identifiants chimiques
CAS 87413-09-0
Formule moléculaire C13H13IO8
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
Numéro MDL MFCD00130127
Clé InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15779.03
1 g
43.82€
1g
11372777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15779.06
5 g
165.83€
5g
11439840
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15779.14
25 g
505.52€
25g
Description
Description
Le parodonane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones. Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels. Il participe activement à l’oxydation des alcools amino-N protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le periodinane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones.Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels.Il participe activement dans l’oxydation des alcools N-amino-protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétone, l’acétonitrile et le chlorure de méthylène.Légèrement soluble dans l’éther et l’hexane.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Sensible à l’air et à l’humidité.Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matériaux combustibles et l’eau.
Spécification
Identifiants chimiques
87413-09-0
424.14
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
C13H13IO8
MFCD00130127
159087
Spécification
Dess-Martin periodinane
130°C to 132°C (decomposition)
MFCD00130127
4548207
14,2933
Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
424.14
424.15
87413-09-0
C13H13IO8
UN1479
Air, light, and moisture sensitive
dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Acétate de (1,1-diacétyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)
159087
≥95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OXYDANT SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stocker à -20°C ; Stocker sous argon