Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-721
Offrent le confort et la flexibilité des gants en caoutchouc naturel tout en fournissant une meilleure résistance chimique grâce à leur composition en néoprène. Sans protéines de latex ni accélérateurs, ils minimisent les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
674.00€
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
---|---|
Matériau de la manchette | Néoprène |
Type de produit | Gants |
Modèle | 73-721 |
Épaisseur (métrique) | 0,175mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11736693
|
Ansell™
73721060 |
6 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11746693
|
Ansell™
73721065 |
6,5 |
674.00€
200 paires |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11756693
|
Ansell™
73721070 |
7 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12465080
|
Ansell™
73721075 |
7,5 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11776693
|
Ansell™
73721080 |
8 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11796693
|
Ansell™
73721090 |
9 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11786693
|
Ansell™
73721085 |
8,5 |
674.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En polychloroprène
- Pour environnements contrôlés non stériles
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Résistance aux produits chimiques grâce au revêtement en néoprène
- La manchette à bord roulé empêche le gant de glisser
- Bouts de doigts texturés
- Non poudrés
Spécification
Néoprène | |
Gants | |
0,175mm | |
Ourlé | |
73-721 |
Néoprène | |
73-721 | |
Vert | |
Résistance chimique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-721