Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-711
Les gants stériles les plus avancés sur le plan technique actuellement disponibles. Sans protéines de latex ni accélérateurs, ils minimisent les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
670.00€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Matériau | Néoprène |
Poudré | Sans poudre |
Stérilité | Stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,175 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12475070
|
Ansell™
73711065 |
6,5 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12852193
|
Ansell™
73711085 |
8,5 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12842193
|
Ansell™
73711075 |
7,5 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12425080
|
Ansell™
73711090 |
9 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12405080
|
Ansell™
73711080 |
8 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12485070
|
Ansell™
73711070 |
7 |
670.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12465070
|
Ansell™
73711060 |
6 |
670.00€
200 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polychloroprène
- Ils ne contiennent pas de protéines de latex et d’accélérateurs pour éviter les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
- Confort et flexibilité des gants en caoutchouc naturel à un prix similaire et compétitif
- La composition en néoprène offre une meilleure résistance chimique.
- La nouvelle manchette ourlée empêche le gant de glisser, offrant ainsi une protection accrue.
- Stérile
- Disponibles pour les environnements contrôlés non stériles.
Spécification
Vert | |
Sans poudre | |
0,175 mm | |
200/boîte | |
73-711 |
Néoprène | |
Stérile | |
Ourlé | |
Résistance aux produits chimiques |