Learn More
Eau traitée au DEPC, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
CAS | 7732-18-5 |
Formule moléculaire | H2O |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nom IUPAC | oxidane |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |