Learn More
Sel de sodium d’acide désoxycholique, Fisher BioReagents
Code produit. 10346653
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Pour solubiliser et isoler les protéines liées à la membrane dans un état actif
Ce détergent anionique est utile pour solubiliser et isoler les protéines liées à la membrane à l’état actif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycholic Acid Sodium Salt
Couleur Blanc
CAS 302-95-4
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 357°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C24H39NaO4
Numéro MDL MFCD00064139
pH 7.5 to 10
Quantité 100 g
Synonyme Sodium Deoxycholate, 3-alpha, 12-alpha-Dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid, sodium salt
Clé InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Nom IUPAC Sodium ; (4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Identification Pass Test
CID PubChem 91810855
Poids de la formule 414.58
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.