Learn More
Étalons de densité (50° C)
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque: Paragon Scientific DEN50-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
60 mL | |
0.787 g/mL (50°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- DEN50-01
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées