Learn More
Étalons de densité (20 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 20°C
77.35€ - 166.00€
Code produit | Marque | Densité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13480489
|
Paragon Scientific
DEN20-01 |
0.6597 g/mL (20°C) |
88.80€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13470489
|
Paragon Scientific
DEN20-02 |
0.7264 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13490489
|
Paragon Scientific
DEN20-03 |
0.7788 g/mL (20°C) |
88.70€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13400499
|
Paragon Scientific
DEN20-04 |
0.8383 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13420499
|
Paragon Scientific
DEN20-05 |
0.8556 g/mL (20°C) |
85.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13450499
|
Paragon Scientific
DEN20-06 |
0.8708 g/mL (20°C) |
77.35€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13440499
|
Paragon Scientific
DEN20-07 |
0.9376 g/mL (20°C) |
122.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13430499
|
Paragon Scientific
DEN20-08 |
0.9817 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13460499
|
Paragon Scientific
DEN20-09 |
1.0257 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13490499
|
Paragon Scientific
DEN20-10 |
1.0677 g/mL (20°C) |
102.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13480499
|
Paragon Scientific
DEN20-11 |
1.1258 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13400509
|
Paragon Scientific
DEN20-12 |
1.1917 g/mL (20°C) |
117.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13410509
|
Paragon Scientific
DEN20-13 |
1.2849 g/mL (20°C) |
166.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13420509
|
Paragon Scientific
DEN20-14 |
1.6226 g/mL (20°C) |
104.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
- Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
60 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- DEN20-01
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Valeurs nominales citées