Learn More
Étalons de densité (150° C)
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque: Paragon Scientific DEN150-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
60 mL | |
0.7795 g/mL (150°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Valeurs nominales citées