Learn More
Étalons de densité (15 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 15°C
Marque: Paragon Scientific DEN15-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
- Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
60 mL | |
0.8811 g/mL (15°C) |
Valeurs nominales citées