Learn More
Étalon de densité, 1,0005 g/ml à 20°C, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Spécification
Quantité | 100 mL |
Certificat d’analyse | ASTM D1480-12 |
Densité | 1.0005g/mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DENSITY STANDARD 1.0005g/ml @ 20°C
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H300 + H310-Mortel par ingestion ou par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: pentanol isomers, with the exception ofthose specified elsewhere in this Annex