Learn More
Karl Hecht™ Density Hydrometers without Thermometer
With a measuring range from 1.000 to 1.300 g/cm³.
Marque: Karl Hecht™ 46040002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- With paper scale and steel ballast
- Division of 0.005 g/cm³
- Reference temperature of +20°C
- Length of 30cm
- Each packed in a protective plastic tube
Spécification
0.005 g/cm³ | |
Paper scale | |
Steel Metal |
30 cm | |
1.000 - 1.3000 g/ cm³ | |
20°C |