Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl.
163.00€ - 201.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) |
---|---|
Description | Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) |
Couleur | Argent |
Forme | Rectangle |
Largeur (métrique) | 13,5 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Compatibilité du congélateur (capacité) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Compatibilité du congélateur (capacité) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15947972
|
Thermo Scientific™
1950832 |
Tubes universels à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 200 µl, tubes de stockage de 500 µl, tubes de stockage de 500 µl avec DuraSeal, tubes Nunc Cryobank de 0,5 ml ; | Plaques (15/rack) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateur-coffre cryogénique mécanique Thermo Scientific 6,8 pieds cubes (accueille 18 racks), 10,3 pieds cubes (accueille 27 racks) |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15596480
|
Thermo Scientific™
1950833 |
Tubes Thermo Scientific Matrix 0.75 ml, tubes de 0.75 ml avec DuraSeal, tubes à bouchon vissé de 500 µl, tubes de 1.4 ml, tubes de 1.4 ml avec DuraSeal, tubes de 1.4 ml avec HRC, tubes Cryobank de 1.0 ml, Cryobank de 2.0 ml dans un rack universel, Cryobank de 1.8 ml dans un rack universel | 10 plaques/rack | Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateur-coffre cryogénique mécanique Thermo Scientific 6.8 pieds cubes (accueille 18 racks), 10.3 pieds cubes (accueille 27 racks) |
169.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15920211
|
Thermo Scientific™
1950834 |
Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml Thermo Scientific Matrix | Plaques (9/rack) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (contient 7 racks), CryoPlus 2 (contient 16 racks), CryoPlus 3 (contient 30 racks), CryoPlus 4 (contient 51 racks) Congélateurs-coffres cryogéniques mécaniques Thermo Scientific de 6,8 pi³ (contient 18 racks), 10,3 pi³ (contient 27 racks) |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15346395
|
Thermo Scientific™
1950836 |
Tubes universels à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 200 µl, tubes de stockage de 500 µl, tubes de stockage de 500 µl avec DuraSeal, tubes Nunc Cryobank de 0.5 ml | 18 plaques/rack | Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks), |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15366395
|
Thermo Scientific™
1950839 |
Tubes Thermo Scientific Matrix 0.75 ml, tubes de 0.75 ml avec DuraSeal, tubes à bouchon vissé de 500 µl, tubes de 1.4 ml, tubes de 1.4 ml avec DuraSeal, tubes de 1.4 ml avec HRC, tubes Cryobank de 1.0 ml, Cryobank de 2.0 ml dans un rack universel, Cryobank de 1.8 ml dans un rack universel | 12 plaques/rack | Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks), |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15549831
|
Thermo Scientific™
1950840 |
Tubes à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 1.0 ml | 11 plaques/rack | Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks), |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique Thermo Scientific™ sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Portoir pour tubes à essai (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
Argent | |
13,5 cm | |
3,6 po |
Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
Rectangle | |
5,3 po | |
9,3 cm |