Learn More
Fisherbrand™ Déminéralisateur portatif
Livré avec des raccords, un tuyau de 4 m, une vanne d’arrêt, des vis et des boulons, un coupleur rapide, une vanne à débit rapide et un réducteur de pression. Le déminéraliseur portatif Fisherbrand™ est fourni assemblé et fonctionne sans électricité.
393.00€ - 980.00€
Spécification
Indicateur coloré | Cartouche bleu virant au brun ocre |
---|---|
Débit | 150 L/h |
Taille du filtre | 23 x 60 cm |
Type de filtre | Déminéralisateur |
À utiliser avec (application) | Purification d’eau |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11924169
|
Fisherbrand™
DEMO4 |
420 L |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934169
|
Fisherbrand™
DEMO5 |
570 L |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914169
|
Fisherbrand™
DEMO3 |
286 L |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conductivité : 0,3 à 2 μS/cm.
- Capacité pour 25°F : DEM’O 3 : 286 litres – DEM’O 4 : 420 litres – DEM’O 5 : 570 litres
- Pression maximale : 4 bars à température ambiante
- Débit : jusqu’à 150 litres/heure
- Température maximale d’utilisation : 25°C
- Saturation : la station de production d’eau déminéralisée est saturée lorsque la colonne bleue devient entièrement ocre.
- Mural ou portatif
- Conservation : 2 ans, dans son emballage d’origine, à température ambiante.
Spécification
Cartouche bleu virant au brun ocre | |
23 x 60 cm | |
Purification d’eau | |
1 kit | |
entre 10°C et 25°C |
150 L/h | |
Déminéralisateur | |
4 bar | |
25°C | |
Cartouche |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans