Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe péristaltique chimique Tygon™
Formulé spécifiquement pour offrir une combinaison idéale de résistance chimique et de durée de vie de la pompe. L’intérieur de la tubulure pour pompe péristaltique chimique Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ est inerte, sans plastifiant, ultra-lisse et résiste à l’adsorption/absorption des liquides aqueux.
Marque:  Masterflex™ 95716-21
Code produit. 11914498
  • 600.00€ / 15m
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Caractéristiques et avantages
  • Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
  • Plage de températures de -59 à +74°C
  • Résistance remarquable aux produits chimiques
  • Intérieur sans plastifiant
  • Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires
  • Résiste à l’adsorption et à l’absorption des liquides aqueux
  • Pratiquement non affecté par les désinfectants chimiques et les nettoyants
Applications typiques
  • Distribution de savon et de détergent
  • Distribution de produits chimiques pour la blanchisserie commerciale
  • Distribution chimique pour lavage de la vaisselle
  • Distribution de produits chimiques de nettoyage
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
DEHP
15 m
Transfert de produits sensibles, particulièrement adaptée à une utilisation sur une pompe péristaltique.
1/boîte
74°C
9,6 mm
12,7 mm
1,6 mm
-60deg;C
03,97 bar à 20°C