Learn More
OHAUS™ Balance à profil bas avec lavage à grande eau Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QL
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque: OHAUS™ 30471155
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre, une cellule de charge IP67 et un indicateur IP68/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 éléments avec 1 000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ulSpécification
20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
D52XW60WQL5-M | |
-10°C à +40°C | |
677 x 400 x 122 mm |
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
60,00 kg | |
20,000000 g | |
Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67 | |
Gramme, kilogramme, tonnes métriques | |
17,240 kg |