Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse avec lavage à grande eau Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QV
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
1900.00€ - 2265.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 20 heures de fonctionnement avec une batterie rechargeable |
---|---|
Type de connexion | RS232 (inclus), 2e port RS232/port RS485/port USB (disponible en tant qu'accessoire), Port USB (disponible en tant qu'accessoire), Sortie Wi-Fi/Bluetooth (disponible en tant qu'accessoire), Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) |
Structure | plateau et châssis en acier inoxydable 304, niveau à bulle IP68 en acier inoxydable, cellule de pesée IP67, pieds en caoutchouc antidérapants réglables |
Type d’affichage | LCD à matrice de points avec rétroéclairage à LED blanc |
Type de protection | Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908585
|
OHAUS™
30461575 |
D52XW300WQDV8-M |
2005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15908655
|
OHAUS™
30471165 |
D52XW150WQV8-M |
2265.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15918625
|
OHAUS™
30471136 |
D52XW60WQV8-EU |
2155.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15928495
|
OHAUS™
30444798 |
D52XW60WQDV8-EU |
1900.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15928625
|
OHAUS™
30471137 |
D52XW150WQV8-EU |
2155.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15938495
|
OHAUS™
30444799 |
D52XW150WQDV8-EU |
1900.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15948495
|
OHAUS™
30444800 |
D52XW300WQDV8-EU |
1900.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15988575
|
OHAUS™
30461573 |
D52XW60WQDV8-M |
2005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15998575
|
OHAUS™
30461574 |
D52XW150WQDV8-M |
2005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15998645
|
OHAUS™
30471164 |
D52XW60WQV8-M |
2265.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Modèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement
- Conception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre, une cellule de charge IP67 et un indicateur IP68
- La balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)
- Dotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 éléments avec 1 000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données
- BPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables
Spécification
20 heures de fonctionnement avec une batterie rechargeable | |
plateau et châssis en acier inoxydable 304, niveau à bulle IP68 en acier inoxydable, cellule de pesée IP67, pieds en caoutchouc antidérapants réglables | |
Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell | |
773 x 610 x 1234 mm |
RS232 (inclus), 2e port RS232/port RS485/port USB (disponible en tant qu'accessoire), Port USB (disponible en tant qu'accessoire), Sortie Wi-Fi/Bluetooth (disponible en tant qu'accessoire), Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) | |
LCD à matrice de points avec rétroéclairage à LED blanc | |
-10°C to +40°C | |
36.800 kg |