Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000 série W
La base OHAUS™ Defender™ 5000 série W est robuste pour les applications industrielles exigeantes. La base série W est dotée de cellules de charge à point unique protégées contre l’humidité, d’une construction en acier inox, de pieds en caoutchouc réglables antidérapants, de plateaux de pesée en acier inox amovibles et de bulles de mise à niveau intégrées.
Marque: OHAUS™ 30419619
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLa base série W est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre et d’une cellule de charge IP67 pour résister à des environnements industriels difficiles/liliLes bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation./liliLes bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada/liliCes bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal./li/ulSpécification
Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
IP 67 | |
633 x 610 x 130 mm |
30,00 kg, 60,00 kg | |
D60WQDV | |
-10°C à +40°C | |
31,000 kg |