Learn More
Ohaus™ Plate-forme au sol Defender 5000 série VF
Les balances de précision haute capacité OHAUS Explorer offrent des fonctionnalités inégalées dans une gamme de balances hautes performances et haute capacité jamais vues sur le marché ! Cette balance intelligente et intuitive simplifie même la mesure de laboratoire haute capacité la plus complexe
Marque: Ohaus™ 30078073
5624.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Balance de laboratoire Explorer• Ecran tactile VGA couleur
• Propreté rapidité et sécurité avec les capteur IR programmables
• Conception modulaire
• Pesée
• Calibrage interne automatisé Autocal™ pour des pesées dans des conditions optimales
• Poids de calibrage intégré dans la balance. Calibrage automatique en cas de variation de température ou par pression de la touche 'Cal'
• Bibliothèque
• Mémorisation des paramètres et résultats sur plusieurs produits
• Programme d'application
• 14 applications intégrées et customisation
• Comptage de pièces
• Pesée en %
• Pesée d'animaux
• Tri pondéral ou contrôle +/-
• Dosage/remplissage par indicateur bargraphe %
• Totalisation
• Formulation
• Calibrage de pipette
• Construction
• Base métallique, boîtier supérieur en ABS
• Plateau en acier inox
• Ecran VGA couleur haute résolution avec clavier tactile AZERTY et numérique
• 2 capteurs IR sur l'écran et 2 autres sur les côtés de la cage de pesée sont paramétrable pour des opérations automatisées et éliminant les transferts de résidus d'échantillons.
• Cage de pesée en verre à accès total avec portes coulissantes par le haut
• Verre antistatique pour éliminer les interférences de pesée
• Construction modulaire permettant de séparer l'afficheur de la cage de pesée
• Cage de pesée et niveau à bulle éclairés
• Crochet de pesée sous la balance
• Impression BPL
• Port RS232 et USB pour transfert de données vers imprimante ou PC
• Edition de procès-verbaux horodatés conformes aux normes ISO/BPL.
Spécification
AutoCal&trade ; - Automatique | |
Balance électronique, EX24001-EU | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
VFP-E60051PM | |
1,000 s | |
kg, g, lb, oz, lb:oz, t, custom | |
17,44 in | |
14,90 in | |
311,000 mm | |
120,000 mm | |
443,00 mm | |
50/60 Hz |
Ethernet (disponible en tant qu'accessoire)RS232 (inclus)USB (inclus) | |
LCD rétro-éclairé | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Acier doux, peint en noir | |
0,100000 g | |
Defender 5000 VF Series Plate-forme de montage au sol et en fosse | |
443,00 x 377,00 x 120,000 mm | |
443,00 mm | |
377,00 mm | |
4,70 in | |
17,44 in | |
100/240 V |