Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Defender™ 2000-D24P
Balance de paillasse fiable, précise et robuste à un prix abordable.
590.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 80 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
---|---|
Type de connexion | RS232 (disponible en tant qu’accessoire) |
Structure | Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65 |
Type d’affichage | LED rouge |
Comprend | Adaptateur secteur (inclus), batterie rechargeable (incluse) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15779709
|
Ohaus™
30235942 |
150 g |
590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15606705
|
Ohaus™
30235947 |
300 g |
590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Conception industrielle robuste pouvant résister aux contraintes de la pesée industrielle
- L’affichage LED rouge facile à lire peut être visible dans de conditions de faible éclairage
- Les capacités d’alimentation polyvalentes offrent un fonctionnement illimité
Spécification
80 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65 | |
Adaptateur secteur (inclus), batterie rechargeable (incluse) | |
712,00 x 500,00 mm | |
712,00 mm | |
500,00 mm | |
940,000 mm | |
Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse) |
RS232 (disponible en tant qu’accessoire) | |
LED rouge | |
Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65 | |
712,00 x 500,00 x 940,000 mm | |
600 mm | |
500 mm | |
712,00 mm |