Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide à huile VLP120
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Marque: Thermo Scientific™ VLP200-230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Caractéristiques :- Le contrôle du ballast à gaz à trois positions optimise les performances de la pompe pour s’adapter à toutes les applications
- Le grand regard latéral permet de vérifier facilement les niveaux d’huile appropriés en un coup d’œil
Toutes les pompes à huile rotatives à palettes sont fournies en série avec :
- Mode silencieux (éliminateur de brouillard d’huile OME190)
- Deux filtres à huile (MF190)
- Kit de vidange rapide
Spécification
VLP200 ; 230 V, 50 Hz | |
195 l/min (à 60 Hz) ; 162 l/min (à 50 Hz) | |
0,75 L | |
12,7 OD | |
160 mm | |
260 mm | |
470 mm | |
26 kg | |
230 V |
Pompe à huile, à vide poussé | |
Concentrateur sous vide | |
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar | |
6 in | |
11 in | |
19 in | |
57 lb | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |