Learn More
Buerkle™ Plateau photographique profond sans rainures inférieures
Utilisez ces plateaux pour vos besoins en stockage ou les besoins universels du laboratoire. Le plateau photographique profond sans rainures inférieures Buerkle™ est en PVC haute qualité. Que vous optiez pour le modèle peu profond ou profond, il est disponible dans 3 belles couleurs brillantes : blanc, rouge et noir.
Marque: Buerkle™ 4207-2018
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Le liquide peut être versé facilement à partir des bords du plateau
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à une température maximale de -30 to +60°C
Spécification
Rouge | |
190 mm (base intérieure), 260 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
3,34 in |
85 mm | |
PVC | |
260 mm (base intérieure), 340 mm (base extérieure) | |
Rectangulaires |