Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Nettoyant en poudre pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. Grâce à son excellente compatibilité avec les matériaux, deconex 21 SOLID nettoie également les objets en aluminium. Un rinçage acide avec un nettoyant deconex est recommandé.
Marque: Borer Chemie™ 501100.00-S10P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé
- économique, concentration typique : 3-5 g/L
- excellente compatibilité avec les matériaux, également avec l'aluminium
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- Large spectre de nettoyage
- sans chlore, EDTA, NTA et tensioactifs
- rinçage acide avec un produit deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Poudre | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion | |
Godet | |
1 x 10 kg | |
10 kg |
env. 12,0 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
22 lb. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- deconex 21
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE