Learn More
Decon Laboratories™ Agent de nettoyage Decomatic™
Agent de nettoyage actif de surface sans phosphate. L’agent de nettoyage Decon Laboratories Decomatic™ peut être utilisé avec des machines de lavage de verrerie de laboratoire ou pour des applications médicales et industrielles spécialisées.
Marque:  Decon Laboratories™ DEC5
Code produit. 11731178
  • 185.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Agent de nettoyage actif de surface sans phosphate. L’agent de nettoyage Decon Laboratories Decomatic™ peut être utilisé avec des machines de lavage de verrerie de laboratoire ou pour des applications médicales et industrielles spécialisées.
  • Exempt de phosphates, d’enzymes, d’EDTA ou de chlore
  • Biodégradable
  • Bactéricide
  • Non inflammable
  • Non moussant
  • Totalement rinçable
  • Convient pour la verrerie de laboratoire, la céramique, le plastique (sauf le polycarbonate), le caoutchouc, l’acier inox et les métaux en fer
  • Surfactants et stabilisants amphotères
Spécification
Spécification
13
100,8°C
Récipients en polyéthylène
Ambré clair
Mélange d’agents actifs de surfaces amphotères, d’adjuvants détergents non phosphatés, d’alcalis et
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • DECON DECOMATIC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide