Learn More
Decon™ Decomatic
Biodégradable, sans phosphate, sans enzyme et sans chlore, adapté aux machines à laver automatiques
104.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | >13 |
Aspect | Ambré |
Viscosité | 2,28 cps à 20°C |
Description
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines
Biodégradable, sans phosphate, sans enzyme et sans chlore, adapté aux machines à laver automatiques. En empêchant le dépôt de chaux et de sels sur le contenu et les pièces de la machine, il minimise la corrosion et l’usure des joints, des pompes, des racks et des surfaces en acier inox, offrant ainsi des performances plus efficaces et une durée de vie plus longue pour la machine. Ne convient pas aux métaux non ferreux, notamment l’aluminium et le zinc, ou au polycarbonate. Idéal pour une utilisation sur la verrerie et l’équipement dans les laboratoires médicaux, pharmaceutiques, de recherche, éducatifs, scientifiques et industriels.Spécification
Liquide | |
>13 | |
Ambré | |
2,28 cps à 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- DECON DECOMATIC
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: NaOH