Learn More
Corning™ Kits de démarrage pour systèmes de recharge DeckWorks™
Contient un système de recharge DeckWorks avec pointes standard et racks à charnière vides
Marque: Corning™ 4133
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de démarrage Deckworks contiennent un système de recharge DeckWorks avec pointes standard et racks à charnière vides.
- 10 racks vides accompagnent des pointes de volume 10 μl, 200 μl et 300 μl.
- 8 racks vides accompagnent des pointes de volume 1000 μl.
Spécification
1 à 300 μl | |
Naturel | |
Recharge | |
Plateau | |
DeckWorks™ |
Non stériles | |
Conçus pour offrir un espace de stockage optimal et permettent de réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques | |
Round | |
Oui | |
Polypropylène |