Learn More
Chlorure de décanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Decanoyl chloride is used in the synthesis of oligomers composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units. It enhances the activity of proleather from Bacillus sp. during the synthesis of poly(lactic acid) in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de décanoyle est utilisé dans la synthèse d’oligomères composés d’unités d’alternance 2,6-diaminopyridine et 2,6-pyridinedicarbonyl. Il améliore l’activité du proleather de Bacillus sp. lors de la synthèse de poly(acide lactique) dans des solvants organiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Le chlorure de décanoyle est utilisé dans la synthèse d’oligomères composés d’unités d’alternance 2,6-diaminopyridine et 2,6-pyridinedicarbonyl. Il améliore l’activité du proleather de Bacillus sp. lors de la synthèse de poly(acide lactique) dans des solvants organiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Decanoyl chloride |
Point de fusion | -35°C |
Densité | 0.925 |
Point d’ébullition | 232°C |
Point d’éclair | 106°C (223°F) |
Odeur | Irritating |
Indice de réfraction | 1.441 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 507055 |