Learn More
Chlorure de décanoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
36.18€ - 144.72€
Identifiants chimiques
CAS | 112-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H19ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.71 |
Numéro MDL | MFCD00000771 |
Clé InChI | IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n |
CID PubChem | 66982 |
Nom IUPAC | Chlorure de décanoyle |
SMILES | CCCCCCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081880
|
Thermo Scientific Acros
161191000 |
100 g | Flacon en verre |
36.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781431
|
Thermo Scientific Acros
161195000 |
500 g | Flacon en verre |
144.72€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-13-0 | |
190.71 | |
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N | |
66982 | |
CCCCCCCCCC(=O)Cl |
C10H19ClO | |
MFCD00000771 | |
capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n | |
Chlorure de décanoyle |
Spécification
Decanoyl chloride | |
112-13-0 | |
Marron à blanc | |
232.0°C | |
Authentique | |
C10H19ClO | |
1.4400 to 1.4420 | |
02, 356 | |
capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n | |
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de décanoyle | |
66982 | |
98+% |
98% | |
-34.5°C | |
0.9190g/mL | |
110°C | |
98% min. (GC) | |
CH3(CH2)8COCl | |
MFCD00000771 | |
0.919 | |
Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane | |
CCCCCCCCCC(=O)Cl | |
190.71 | |
190.71 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-938-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Decanoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.