Learn More
Decane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
Identifiants chimiques
CAS | 124-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H22 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.286 |
Numéro MDL | MFCD00008954 |
Clé InChI | DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913 |
CID PubChem | 15600 |
ChEBI | CHEBI:41808 |
Nom IUPAC | décane |
SMILES | CCCCCCCCCC |
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
124-18-5 | |
142.286 | |
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N | |
15600 | |
décane |
C10H22 | |
MFCD00008954 | |
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913 | |
CHEBI:41808 | |
CCCCCCCCCC |
Spécification
Decane | |
174° - 180°C | |
Incolore | |
0.026 | |
410°F | |
C10H22 | |
MFCD00008954 | |
1696981 | |
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N | |
décane | |
15600 | |
CHEBI:41808 | |
3.77mmHg (37.7°C), 1mmHg (16.5°C) |
124-18-5 | |
-27°C | |
0.73g/mL at 25°C | |
46°C (114.8°F) | |
Odorless | |
CH3(CH2)8CH3 | |
UN2247 | |
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913 | |
CCCCCCCCCC | |
142.286 | |
4.9 (vs air) | |
142.28g/mol | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P301 + P310-P331
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-686-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Decane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.