Learn More
VACUUBRAND™ Ensemble vacuomètre DCP 3000 + MPT
Surveillez jusqu’à huit capteurs de vide externes grâce à ce système de vacuomètre. L’ensemble vacuomètre DCP 3000 + MPT Vacuubrand™ comprend un vacuomètre et un capteur de vide externe MPT.
Marque: VACUUBRAND™ 20683175
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prêt à l’emploi, avec alimentation murale et manuel.
- Pour la gamme allant de la pression atmosphérique au vide poussé (5 x 10−9 mbar)
- Le kit comprend un capteur de vide MPT combiné à conductivité thermique / cathode froide (Pirani / Penning).
- Peut être utilisé pour les mesures de pression relative (en utilisant les capteurs de vide VSK 3000 comme référence) et comme enregistreur de données pour un maximum de 32 000 valeurs de mesure.
- Des connexions de fiche et de prise uniformes rendent le système flexible et permettent l’extension des lignes jusqu’à 30 m.
- Les composants connectés aux jauges et aux contrôleurs sont automatiquement reconnus, configurés et surveillés.
- Pour les mesures du vide poussé, le système DCP 3000 peut être connecté à la tête de jauge MPT combinée Penning / Pirani.
Spécification
100-230 V, 50-60 Hz | |
114mm | |
144mm | |
0,44kg | |
Ensemble vacuomètre |
144 x 124 x 114 mm | |
Tubulure en acier inox KF DN 25, soupape d’évacuation VBM-B, capteur de vide VSK 3000, VSP capteur de vide VSP 3000, capteur de vide MPT 200 | |
10 à 40°C | |
1 x 10–8-2 x 10–3 mbar : ±25 % ;2 x 10–3- |