Learn More
HUBER Refroidisseur à écoulement DC32
Les refroidisseurs à écoulement sont conçus pour des applications de refroidissement simples et peu exigeantes. Ils sont couramment utilisés en association avec les Cryothermostats pour éliminer la chaleur afin de refroidir un processus à la température ambiante.
Marque: HUBER 3002.0003.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- DC32, refroidisseur de débit, avec réfrigérant naturel
- Refroidissement rapide des fluides
- Idéal pour le refroidissement à contre-courant ou en remplacement de l’eau de refroidissement
- Facile à utiliser
- Construction compacte et de faible encombrement
- Boîtier robuste avec poignées de transport
- Plage de températures : -30°C à 50°C
- Capacité de refroidissement (15°C) : 0,6W
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,47kW
Spécification
5°C à 40°C | |
-30°C à +50°C | |
R290 | |
465 mm | |
30 kg | |
220/240 V |
0,6 kW à 15°C, 0,47 kW (à 0°C, 0,12 kW à -20°C) | |
DC32 | |
280 mm | |
340 mm | |
220/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |