Learn More
HUBER Refroidisseur à écoulement DC31
Les refroidisseurs à écoulement sont conçus pour des applications de refroidissement simples et peu exigeantes. Ils sont couramment utilisés en association avec les Cryothermostats pour éliminer la chaleur afin de refroidir un processus à la température ambiante.
Marque:  HUBER 3001.0003.00
Code produit. 10791734
  • 5315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • DC31, refroidisseur de débit, avec réfrigérant naturel
  • Refroidissement rapide des fluides
  • Idéal pour le refroidissement à contre-courant ou en remplacement de l’eau de refroidissement
  • Facile à utiliser
  • Construction compacte et de faible encombrement
  • Boîtier robuste avec poignées de transport
  • Plage de températures : -30°C à 50°C
  • Capacité de refroidissement (15°C) : 0,4W
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,35kW
Spécification
Spécification
5°C à 40°C
-30°C à +50°C
R290
415 mm
23 kg
220/240 V
0,4 kW à 15°C, 0,35 kW (à 0°C, 0,1 kW à -20°C)
DC31
250 mm
310 mm
220/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
50/60 Hz