Learn More
IKA™ Bloc DB 6.2
Click to view available options
Capacité : 64 x 0,2 ml
Description
Portoir pour bain à sec Ika
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube/strip/plaque PCR
• Portoir
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube/strip/plaque PCR
• Portoir
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes PCR individuels (tubes de 0,2 ml) |
Capacité | Tubes 0,2 ml |
No. of Places | 64 trous |
Type | Bloc |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Profondeur (métrique) | 76 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 15,5 mm |
Diamètre (métrique) de la base | 6,4 mm |