Learn More
IKA™ Bloc DB 5.3
Click to view available options
No. of Places:
12 trous
Description
Portoir pour bain à sec Ika
• Alliage d'aluminium
• Portoir flacon fond plat
• Portoir
• Alliage d'aluminium
• Portoir flacon fond plat
• Portoir
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacons de 17mm |
No. of Places | 12 trous |
Type | Bloc |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Profondeur (métrique) | 76 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 45 mm |
Diamètre (métrique) de la base | 17,8 mm |