Learn More
IKA™ Bloc DB 3.2
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité : 4/3/2 x 1,5/15/50 ml
Description
Portoir pour bain à sec Ika
• Alliage d'aluminium
• Portoir combiné
• Portoir
• Alliage d'aluminium
• Portoir combiné
• Portoir
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Combinaison de tubes à centrifuger de 1,5 ml/15 ml/50 ml |
Capacité | 1,5/15/50 ml |
No. of Places | 4/3/2 trous |
Type | Bloc |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Profondeur (métrique) | 76 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 9,1/44,5/47,6 mm |
Diamètre (métrique) de la base | 11,1/17,1/29,0 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Bloc DB 3.2 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu