Learn More
IKA™ Bloc DB 2.2
Click to view available options
Capacité : 5 x 50 ml, profondeur : 47,6mm
Description
Portoir pour bain à sec Ika
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube conique à centrifuger
• Portoir
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube conique à centrifuger
• Portoir
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes coniques de 50 ml |
Capacité | Tubes 50 ml |
No. of Places | 5 trous |
Type | Bloc |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Profondeur (métrique) | 76 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 47,6 mm |
Diamètre (métrique) de la base | 29,0 mm |