Learn More
DAT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DAT
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16851965
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22524-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16841965
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22524-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The Dopamine Transporter (DAT) is responsible for the reaccumulation of dopamine after it has been released. DAT antibodies and antibodies for other markers of catecholamine biosynthesis are widely used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons in a variety of applications including depression, schizophrenia, Parkinson′s disease and drug abuse.
Spécification
Spécification
DAT
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P23977, Q01959, Q61327
13162, 24898, 6531
DAT Fusion Protein Ag18297
Primary
-20°C
SLC6A3
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DA transporter, DAT, DAT1, SLC6A3
SLC6A3
IgG
Antigen Affinity Chromatography