Learn More
Epredia™ Chromogène et substrat DAB Quanto
Obtenez une coloration de couleur marron vif qui peut être utilisée pendant un maximum de deux semaines à une température située entre 2 et 8°C ou jusqu’à une semaine à température ambiante grâce au chromogène et substrat Epredia™ DAB Quanto.
Marque: Epredia™ TA-999-QHDX
Alert:
Le chromogène DAB Quanto contient du diaminobenzidine (DAB) en tampon. Le DAB est suspecté être carcinogène. Ne pas pipeter avec la bouche. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le réactif est acide et pourrait occasionner des brûlures en cas de contact avec la peau. Manipuler avec soin et mettre au rebut conformément aux réglementations. Le substrat DAB Quanto contient du peroxyde d’hydrogène en tampon. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Description
Obtenez une coloration de couleur marron vif qui peut être utilisée pendant un maximum de deux semaines à une température située entre 2 et 8°C ou jusqu’à une semaine à température ambiante grâce au chromogène et substrat Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto a été validé en association avec UltraVision LP et UltraVision Quanto et représente quatre avantages majeurs.- Forte coloration—idéal pour quantifier les cellules et l’expression des protéines
- Moins de mélange—réduit le temps et le stress du personnel
- Moins de déchets—réduit les déchets
- Moins de risques d’erreurs de mélange—permet une meilleure homogénéité des colorations
- Fourni sous une forme bicomposant (chromogène DAB Quanto et Substrat DAB Quanto)
- Dilution de travail standard de 30 μl de chromogène DAB Quanto pour 1 ml de substrat DAB Quanto
- Utilisation de composants liquides, ce qui réduit certains risques associés à la manipulation de poudres ou de comprimés.
Spécification
DAB Quanto Chromagen | |
1L | |
Dab Quanto Subrate |