Learn More
D-sucrose (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10346893
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en PE
Pour la préparation de gradients de densité pour l’ultracentrifugation de l’ADN
Le D-sucrose convient à la préparation de gradients de densité utilisés dans la purification des protéines et des acides nucléiques par ultracentrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Vecteur alpha Sucrose
Nom chimique ou matériau D-Sucrose
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 6.5 to 7.5
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation 0.03% max.
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 9012
Rotation spécifique +66 to +67° (+ or -)
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide