Learn More
Systec™ Autoclaves de paillasse horizontaux de série D, Systec DX
Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves de paillasse horizontaux de série D Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante. Pour toutes les applications de laboratoire, y compris les procédés de stérilisation sophistiqués.
Marque:  Systec™ 2065
Code produit. 10656643
  • 16925.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Description
Description
Propriétés standard
  • Générateur de vapeur séparé intégré
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • Nombre de programmes de stérilisation : Jusqu’à 25
  • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
  • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
  • Minuteur pour le démarrage des programmes
  • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
  • Sonde de température flexible PT-100
  • Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
  • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
  • Programme spécial pour les tubes Durham
  • Calcul de la valeur F0.
  • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
  • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
  • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
  • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
  • Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
  • Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
  • Système à vide pour la stérilisation validable des matières solides et des déchets dans les sacs d’élimination
  • Superdry : pour le séchage des solides (uniquement avec le système à vide optionnel)
  • Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
Options pour la documentation
  • Imprimante intégrée pour la documentation par lots
  • Logiciel PC pour une documentation complète
  • Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification
Spécification
770 mm
70 L (total), 65 L (nominal)
400 mm
930 mm
Autoclave de paillasse D-Series
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique
4 bars
Horizontale, de paillasse
500 mm
Pour toutes les applications de laboratoire, même pour des procédés de stérilisation complexes à la pointe de la technologie
DX-65
140°C
380 à 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 phases plus neutre
750 mm