Learn More
Systec™ Autoclaves de paillasse horizontaux de série D, Systec DX
Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves de paillasse horizontaux de série D Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante. Pour toutes les applications de laboratoire, y compris les procédés de stérilisation sophistiqués.
Marque: Systec™ 2090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Propriétés standard- Générateur de vapeur séparé intégré
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- Nombre de programmes de stérilisation : Jusqu’à 25
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
- Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
- Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
- Système à vide pour la stérilisation validable des matières solides et des déchets dans les sacs d’élimination
- Superdry : pour le séchage des solides (uniquement avec le système à vide optionnel)
- Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
Options pour la documentation
- Imprimante intégrée pour la documentation par lots
- Logiciel PC pour une documentation complète
- Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification
970 mm | |
95 L (total), 90 L (nominal) | |
400 mm | |
630 mm | |
Autoclave de paillasse D-Series | |
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique | |
4 bars |
Horizontale, de paillasse | |
700 mm | |
Pour toutes les applications de laboratoire, même pour des procédés de stérilisation complexes à la pointe de la technologie | |
DX-90 | |
140°C | |
380 à 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 phases plus neutre | |
750 mm |