Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose pentahydraté, 99+ %
98.70€ - 865.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17629-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32O16·5H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 594.52 |
Numéro MDL | MFCD00071590 |
Clé InChI | BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N |
Synonyme | d-+-raffinosepentahydrate |
CID PubChem | 134129414 |
Nom IUPAC | (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; pentahydrate |
SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10246730
|
Thermo Scientific Chemicals
195670250 |
25 g | Flacon en verre |
98.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143830
|
Thermo Scientific Chemicals
195671000 |
100 g | Flacon en verre |
264.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10618153
|
Thermo Scientific Chemicals
195675000 |
500 g | Flacon en verre |
865.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17629-30-0 | |
594.52 | |
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N | |
134129414 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
C18H32O16·5H2O | |
MFCD00071590 | |
d-+-raffinosepentahydrate | |
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; pentahydrate |
Spécification
D(+)-Raffinose pentahydrate | |
78.0°C to 80.5°C | |
Authentique | |
C18H32O16·5H2O | |
17, V,8, 403 | |
+ 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis) | |
d-+-raffinosepentahydrate | |
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N | |
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; pentahydrate | |
134129414 | |
99+% |
17629-30-0 | |
Blanc | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00071590 | |
14, 8096 | |
+ 105.00 | |
(10% in water) Clear colorless | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O | |
594.52 | |
594.52 | |
Poudre cristalline |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche