Learn More
Acide D(-)-quinique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.17 |
Numéro MDL | MFCD00003864 |
Clé InChI | AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi |
CID PubChem | 6508 |
Nom IUPAC | (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique |
SMILES | OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10146130
|
Thermo Scientific Acros
160500250 |
25 g | Flacon en verre |
41.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10659014
|
Thermo Scientific Acros
160501000 |
100 g | Flacon en verre |
120.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995071
|
Thermo Scientific Acros
160505000 |
500 g | Flacon en verre |
480.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
77-95-2 | |
192.17 | |
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N | |
6508 | |
OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O |
C7H12O6 | |
MFCD00003864 | |
quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi | |
(3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique |
Spécification
D(-)-Quinic acid | |
166.0°C to 168.0°C | |
0.1% max. | |
Authentique | |
C7H12O6 | |
MFCD00003864 | |
- 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O) | |
quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi | |
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N | |
(3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique | |
6508 | |
98+% |
77-95-2 | |
Blanc à jaune | |
2% max. | |
98+% | |
(HO)4C6H7CO2H | |
15,8175 | |
− 44.00 | |
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol | |
OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | |
192.17 | |
192.17 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-072-8
RUO – Research Use Only