Learn More
D-psicose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
321.00€ - 1153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 551-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.16 |
Numéro MDL | MFCD00083478 |
Clé InChI | BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N |
Synonyme | erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose |
CID PubChem | 90008 |
ChEBI | CHEBI:27605 |
Nom IUPAC | (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15355068
|
Thermo Scientific Acros
456270010 |
1 g |
321.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15365068
|
Thermo Scientific Acros
456270050 |
5 g |
1153.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
551-68-8 | |
180.16 | |
BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N | |
90008 | |
(3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
C6H12O6 | |
MFCD00083478 | |
erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose | |
CHEBI:27605 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Spécification
D-Psicose | |
109.0°C | |
97.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
C6H12O6 | |
erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose | |
BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N | |
(3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one | |
90008 | |
180.16 | |
Poudre |
551-68-8 | |
Blanc | |
Bouteille en verre | |
MFCD00083478 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in acetone | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O | |
180.16 | |
CHEBI:27605 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-999-7
RUO – Research Use Only