Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
50.70€ - 658.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10284-63-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
Numéro MDL | MFCD00216659 |
Clé InChI | DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N |
Synonyme | d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol |
CID PubChem | 164619 |
Nom IUPAC | *(1S,2S,4S,5R)-6 -méthoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol |
SMILES | COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15413158
|
Thermo Scientific Chemicals
H56648.MD |
250 mg |
50.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15493148
|
Thermo Scientific Chemicals
H56648.03 |
1 g |
135.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403158
|
Thermo Scientific Chemicals
H56648.06 |
5 g |
658.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
It is a precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties and has shown antidiabetic properties in mice. It is believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est un précurseur des isostères fluorées biologiquement actives de l’inositol, qui présente des propriétés inhibitrices de la croissance cellulaire et qui ont montré des propriétés antidiabétiques chez la souris. On croit qu’il s’agit d’un régulateur de stress salin dans une vaste gamme de plantes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Chemische Identifikatoren
10284-63-6 | |
194.18 | |
DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N | |
164619 | |
COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O |
C7H14O6 | |
MFCD00216659 | |
d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol | |
*(1S,2S,4S,5R)-6 -méthoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol |
Spezifikation
D-Pinitol | |
178°C to 185°C | |
MFCD00216659 | |
d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol | |
DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N | |
COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O | |
194.18 | |
194.18 |
10284-63-6 | |
C7H14O6 | |
14,10361 | |
Soluble in water. | |
+60° (c=1 in Water) | |
*(1S,2S,4S,5R)-6 -méthoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol | |
164619 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only