Learn More
D-Panthénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
54.27€ - 178.89€
Identifiants chimiques
CAS | 81-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.25 |
Numéro MDL | MFCD00065006 |
Clé InChI | SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N |
Synonyme | dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton |
CID PubChem | 131204 |
ChEBI | CHEBI:27373 |
Nom IUPAC | (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide |
SMILES | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18499.22 |
100 g |
54.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18499.36 |
500 g |
178.89€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
D-Panthenol is used as precursors in the biosynthesis of coenzyme A. D-Panthenol and D-Pantothenic acid are used in a variety of skin protection products. D-pantothenic acid have a role in controlling keratinocyte proliferation and differentiation. D-Panthenol is used for studies of skin protection emulsions from UV irradiation and as a humectant. It is also used in creams, lotions, shampoos, conditioners and body washes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe D-panthénol est utilisé comme précurseur dans la biosynthèse du coenzyme A. Le D-panthénol et l’acide D-pantothénique sont utilisés dans divers produits de protection pour la peau. L’acide D-pantothénique joue un rôle dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation des kératinocytes. Le D-panthénol est utilisé pour des études sur les émulsions de protection pour la peau résultant de l’irradiation UV et comme humidifiant. Il est également utilisé dans les crèmes, les lotions, les shampooings, les produits revitalisants et les produits d’hygiène corporelle.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau et soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
Identifiants chimiques
81-13-0 | |
205.25 | |
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N | |
131204 | |
(2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide |
C9H19NO4 | |
MFCD00065006 | |
dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton | |
CHEBI:27373 | |
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO |
Spécification
D-Panthenol | |
1.162 | |
159°C (318°F) | |
1.499 | |
1724947 | |
14,2947 | |
Fully miscible in water and soluble in alcohol. | |
−30° (c=5 in Water) | |
(2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide | |
131204 | |
205.26 |
81-13-0 | |
118°C to 120°C (0.02 mmHg) | |
C9H19NO4 | |
MFCD00065006 | |
Hygroscopic | |
dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton | |
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N | |
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO | |
205.25 | |
CHEBI:27373 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-327-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES4316000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only