Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+ % Code produit.: 10195773
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+ %
Code produit. 10195773
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10195773
Marque: Thermo Scientific Chemicals 125340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Rotation spécifique +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+ % >